Imprimer
4,4'-Difluorobiphényle
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
D2181-1G D2181-5G
TCIAD2181-1GEA 33 EUR
TCIAD2181-1G TCIAD2181-5G
4,4'-Difluorobiphényle
4,4'-Difluorobiphényle
Formule: C₁₂H₈F₂
Point d'ébullition: 255°C
Point de fusion: 95 °C
Densité: 1,361 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000349
Numéro CAS: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
ONU: 3152
ADR: 9,II
Merck Index: 14,03149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c62aaee297c178ad9a48e6c34cea34540bf80027&vid=c62aaee297c178ad9a48e6c34cea34540bf80027&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C