Imprimer
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T2470-25G T2470-500G T2470-100G
TCIAT2470-25GEA 34.1 EUR
TCIAT2470-25G TCIAT2470-500G TCIAT2470-100G
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle
Formule: C₁₀H₁₁ClO
Point d'ébullition: 143°C
Densité: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013650
Numéro CAS: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5a0660d35612b852caf9194633330a482b23337&vid=d5a0660d35612b852caf9194633330a482b23337&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %