Imprimer
2,2'-Diméthylbiphényle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1717-1G D1717-5G
TCIAD1717-1GEA 37.4 EUR
TCIAD1717-1G TCIAD1717-5G
2,2'-Diméthylbiphényle ≥95.0% (par GC)
2,2'-Diméthylbiphényle
Formule: C₁₄H₁₄
Point d'ébullition: 259°C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00048075
Numéro CAS: 605-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53191249a92547b0a84bfb091b64bae6720ac8b0&vid=53191249a92547b0a84bfb091b64bae6720ac8b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %