Imprimer
Alcool 4-isopropylbenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Isopropylphenyl)methanol
I0272-100ML I0272-25ML
TCIAI0272-100MLEA 117 EUR
TCIAI0272-100ML TCIAI0272-25ML
Alcool 4-isopropylbenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 4-isopropylbenzylique
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 0,978 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004663
Numéro CAS: 536-60-7
EINECS: 208-640-4
Merck Index: 14,02619
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d243b0b0263cdd853210373ed6e6b4cf91d7372e&vid=d243b0b0263cdd853210373ed6e6b4cf91d7372e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %