Imprimer
Isothiocyanate de 3,5-bis(trifluorométhyl)phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
I0569-25G I0569-5G
TCIAI0569-25GEA 274 EUR
TCIAI0569-25G TCIAI0569-5G
Isothiocyanate de 3,5-bis(trifluorométhyl)phényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 3,5-bis(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₉H₃F₆NS
MW: 271.19 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00040838
Numéro CAS: 23165-29-9
ONU: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd190923bfc37b79af012dc15a65585a2e7210e7&vid=bd190923bfc37b79af012dc15a65585a2e7210e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %