Imprimer
4'-Méthylpropiophénone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Methylpropiophenone
M0768-25ML M0768-500ML
TCIAM0768-25MLEA 29.7 EUR
TCIAM0768-25ML TCIAM0768-500ML
4'-Méthylpropiophénone ≥95.0% (par GC)
4'-Méthylpropiophénone
Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 239°C
Point de fusion: 91 °C
Densité: 1,0053 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00009312
Numéro CAS: 5337-93-9
EINECS: 226-267-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2bdcef2d87617511635beaf113c55e7d424dafc&vid=c2bdcef2d87617511635beaf113c55e7d424dafc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %