Imprimer
4-Pentylbiphényle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amylbiphenyl, 4-n-Pentylbiphenyl
P1133-25ML P1133-5ML
TCIAP1133-25MLEA 147 EUR
TCIAP1133-25ML TCIAP1133-5ML
4-Pentylbiphényle ≥96.0% (par GC)
4-Pentylbiphényle
Formule: C₁₇H₂₀
MW: 224.35 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Numéro MDL: MFCD00009503
Numéro CAS: 7116-96-3
EINECS: 230-421-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dd510e0b738e7044f73ca5e115eab9df720f889&vid=2dd510e0b738e7044f73ca5e115eab9df720f889&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %