Imprimer
1-Pentyl-4-ethynylbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-N-Pentylphenylacetylene, 4-n-Pentylphenylacetylene, (4-Pentylphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-pentylbenzene, (4-Pentylphenyl)ethyne
E0563-25G E0563-5G
TCIAE0563-25GEA 295 EUR
TCIAE0563-25G TCIAE0563-5G
1-Pentyl-4-ethynylbenzène ≥97.0% (par GC)
1-Pentyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₃H₁₆
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00173884
Numéro CAS: 79887-10-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1591f690f633967aec13a0977370236a6167daed&vid=1591f690f633967aec13a0977370236a6167daed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %