Toluène-4-sulfonate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
T0269-25G
T0269-500G
TCIAT0269-25GEA
17.6
EUR
TCIAT0269-25G
TCIAT0269-500G
Toluène-4-sulfonate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Toluène-4-sulfonate de méthyle
Formule:
C₈H₁₀O₃S MW: 186.23 g/mol Point d'ébullition: 292 Point d'éclair: 130 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008417 Numéro CAS: 80-48-8 EINECS: 201-283-5 ONU: 3261 ADR: 8 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |