Imprimer
Toluène-4-sulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
T0281-25G T0281-500G
TCIAT0281-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0281-25G TCIAT0281-500G
Toluène-4-sulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Toluène-4-sulfonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011692
Numéro CAS: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e69384cfda2830b793d7d01bdc9e2164583bf863&vid=e69384cfda2830b793d7d01bdc9e2164583bf863&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency