Imprimer
Alcool 3-hydroxybenzylique ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
H0918-25G H0918-5G
TCIAH0918-25GEA 142 EUR
TCIAH0918-25G TCIAH0918-5G
Alcool 3-hydroxybenzylique ≥99.0% (par GC)
Alcool 3-hydroxybenzylique
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 123°C
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004643
Numéro CAS: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89d5e41ef76569ae157f70565e11daa126cdef5e&vid=89d5e41ef76569ae157f70565e11daa126cdef5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency