Imprimer
Alcool 2,4-diméthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1835-25G D1835-5G
TCIAD1835-25GEA 109 EUR
TCIAD1835-25G TCIAD1835-5G
Alcool 2,4-diméthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2,4-diméthoxybenzylique
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 34…35 °C
Numéro MDL: MFCD00004614
Numéro CAS: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16a62edb74c3d8e6af170f7b8a103e2b7d960e22&vid=16a62edb74c3d8e6af170f7b8a103e2b7d960e22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency