Imprimer
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Vanillyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol
V0018-25G V0018-500G
TCIAV0018-25GEA 52.8 EUR
TCIAV0018-25G TCIAV0018-500G
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00004659
Numéro CAS: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dfec7d061e80aa047c4ca12d451b29622c5dd15&vid=5dfec7d061e80aa047c4ca12d451b29622c5dd15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C