Alcool 3-méthoxysalicylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyphenol, 2-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 2-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)anisole
H1273-1G
H1273-5G
TCIAH1273-1GEA
77
EUR
TCIAH1273-1G
TCIAH1273-5G
Alcool 3-méthoxysalicylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3-méthoxysalicylique
Formule:
C₈H₁₀O₃ Point d'ébullition: 162°C |
Numéro MDL:
MFCD00008362 Numéro CAS: 4383-05-5 EINECS: 224-488-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |