Imprimer
Phénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
P0085-25ML P0085-500ML P0085-100ML
TCIAP0085-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0085-25ML TCIAP0085-500ML TCIAP0085-100ML
Phénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Phénéthylamine
Formule: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
MW: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 200
Point de fusion: -60
Point d'éclair: 90°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008184
Numéro CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
ONU: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 14,06026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c0fd4fcc97e2e8069a5894ff4ad5e16ccae117d&vid=9c0fd4fcc97e2e8069a5894ff4ad5e16ccae117d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %