Imprimer
Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
T1892-5G T1892-1G
TCIAT1892-5GEA 85.8 EUR
TCIAT1892-5G TCIAT1892-1G
Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC)
Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244.62 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00051696
Numéro CAS: 776-04-5
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=216ca4377f6fcc9f9c87164eacb267fc73ad67e4&vid=216ca4377f6fcc9f9c87164eacb267fc73ad67e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %