Imprimer
Alcool 2-(trifluorométhoxy)benzylique ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2593-1G T2593-5G
TCIAT2593-1GEA 45.1 EUR
TCIAT2593-1G TCIAT2593-5G
Alcool 2-(trifluorométhoxy)benzylique ≥96.0% (par GC)
Alcool 2-(trifluorométhoxy)benzylique
Formule: C₈H₇F₃O₂
Numéro MDL: MFCD00153285
Numéro CAS: 175278-07-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d33ccb17b473a7eb5e5040f8000956d043043995&vid=d33ccb17b473a7eb5e5040f8000956d043043995&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %