Imprimer
4-Fluoro-3-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0562-25G F0562-5G
TCIAF0562-25GEA 117 EUR
TCIAF0562-25G TCIAF0562-5G
4-Fluoro-3-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Point d'ébullition: 241°C
Numéro MDL: MFCD00007060
Numéro CAS: 446-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e38390b1213d1d112fe89a9b19271e464c97e943&vid=e38390b1213d1d112fe89a9b19271e464c97e943&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %