Imprimer
Acide α,α,α,6-tétrafluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
F0620-1G F0620-5G
TCIAF0620-1GEA 19.8 EUR
TCIAF0620-1G TCIAF0620-5G
Acide α,α,α,6-tétrafluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide α,α,α,6-tétrafluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061292
Numéro CAS: 115029-23-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d147df97cf220f5c8057cc4a1a1f40d4d70f5464&vid=d147df97cf220f5c8057cc4a1a1f40d4d70f5464&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 104.0 deg-C