Imprimer
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
T1335-25G T1335-5G
TCIAT1335-25GEA 82.5 EUR
TCIAT1335-25G TCIAT1335-5G
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Densité: 1.4078
Numéro MDL: MFCD00000680
Numéro CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
ONU: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd44180df5513d489bc9c2081de3f6f060bcd71&vid=4dd44180df5513d489bc9c2081de3f6f060bcd71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %