Imprimer
4-tert-Butylbenzohydrazide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2886-25G B2886-5G
TCIAB2886-25GEA 127 EUR
TCIAB2886-25G TCIAB2886-5G
4-tert-Butylbenzohydrazide ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butylbenzohydrazide
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Numéro MDL: MFCD00014763
Numéro CAS: 43100-38-5
EINECS: 256-090-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5fcfa139ce6285ddf185629fcaa97f7c774da94&vid=b5fcfa139ce6285ddf185629fcaa97f7c774da94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 95.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C