Imprimer
(2-Chlorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1125-25G C1125-500G
TCIAC1125-25GEA 24.2 EUR
TCIAC1125-25G TCIAC1125-500G
(2-Chlorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(2-Chlorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆ClN
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21…24 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001898
Numéro CAS: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e116c3972810c18f297b7bf3d1dd6941e641e1fa&vid=e116c3972810c18f297b7bf3d1dd6941e641e1fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 22.0 to 25.0 deg-C