Imprimer
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-fluorobenzene
C2482-25G C2482-5G
TCIAC2482-25GEA 240 EUR
TCIAC2482-25G TCIAC2482-5G
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point de fusion: 37
Numéro MDL: MFCD01631551
Numéro CAS: 192702-01-5
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=359857f51460df37facbc0e186bd80f6c48c4645&vid=359857f51460df37facbc0e186bd80f6c48c4645&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %