Imprimer
α-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
C2308-25G C2308-5G
TCIAC2308-25GEA 550 EUR
TCIAC2308-25G TCIAC2308-5G
α-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Point d'ébullition: 223
Point de fusion: 37
Numéro MDL: MFCD00040126
Numéro CAS: 68220-26-8
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=099d6a9db18fd12fc715189ad1a1d643a8d98706&vid=099d6a9db18fd12fc715189ad1a1d643a8d98706&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %