Imprimer
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2359-1G C2359-5G
TCIAC2359-1GEA 29.7 EUR
TCIAC2359-1G TCIAC2359-5G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluène ≥96.0% (par GC)
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
Point d'ébullition: 66°C
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD01631419
Numéro CAS: 81778-09-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2267f11d57aeb0a41c65ad48274b53b210375547&vid=2267f11d57aeb0a41c65ad48274b53b210375547&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %