Imprimer
1-Bromo-4-butylbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1907-25G B1907-5G
TCIAB1907-25GEA 45.1 EUR
TCIAB1907-25G TCIAB1907-5G
1-Bromo-4-butylbenzène ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-4-butylbenzène
Formule: C₁₀H₁₃Br
Point d'ébullition: 246°C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1,2347 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00040934
Numéro CAS: 41492-05-1
EINECS: 472-210-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=768511e556b45dd63e8dc735ac9bd0c27a867f4b&vid=768511e556b45dd63e8dc735ac9bd0c27a867f4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %