Imprimer
4-Éthynylaniline ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Aminophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-aminobenzene, 1-Amino-4-ethynylbenzene, (4-Aminophenyl)ethyne
E0505-10G E0505-25G
TCIAE0505-10GEA 192 EUR
TCIAE0505-10G TCIAE0505-25G
4-Éthynylaniline ≥98.0% (par HPLC)
4-Éthynylaniline
Formule: C₈H₇N
Numéro MDL: MFCD00168824
Numéro CAS: 14235-81-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fefed09a1d4acb2275b99710143c1941c5decca7&vid=fefed09a1d4acb2275b99710143c1941c5decca7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C