Imprimer
Dichlorure de benzene-1,3-disulfonyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzene-1,3-di(sulphonyl chloride), Benzene-1,3-disulphonyl chloride
B0848-25G B0848-5G
TCIAB0848-25GEA 140 EUR
TCIAB0848-25G TCIAB0848-5G
Dichlorure de benzene-1,3-disulfonyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dichlorure de benzene-1,3-disulfonyle
Formule: C₆H₄Cl₂O₄S₂
MW: 275.13 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: 63
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041879
Numéro CAS: 585-47-7
EINECS: 209-556-0
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c94baa55a1b47657985e7dde1d459091ae6a568b&vid=c94baa55a1b47657985e7dde1d459091ae6a568b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency