Imprimer
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
N0144-25G N0144-5G N0144-100G
TCIAN0144-25GEA 46.2 EUR
TCIAN0144-25G TCIAN0144-5G TCIAN0144-100G
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221.62 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Point de fusion: 79
Densité: 1.69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007445
Numéro CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5e9bd22ebd1d32a6a74207c2d45f42d168f3087&vid=b5e9bd22ebd1d32a6a74207c2d45f42d168f3087&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency