Imprimer
2-Nitro-p-phénylenediamine 94,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitrobenzene-1,4-diamine
D0105-500G D0105-25G
TCIAD0105-500GEA 197 EUR
TCIAD0105-500G TCIAD0105-25G
2-Nitro-p-phénylenediamine 94,0 Titrimetric
2-Nitro-p-phénylenediamine
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007903
Numéro CAS: 5307-14-2
EINECS: 226-164-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b89134db7531aec8b10f3461bdfdf47e417da4a&vid=2b89134db7531aec8b10f3461bdfdf47e417da4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 94.0 %
Melting point 136.0 to 141.0 deg-C