Imprimer
Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Iodobenzenesulphonyl Chloride, Pipsyl chloride, 4-Iodobenzene-1-sulphonyl chloride
I0051-25G I0051-5G
TCIAI0051-25GEA 94.6 EUR
TCIAI0051-25G TCIAI0051-5G
Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClIO₂S
MW: 302.52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007441
Numéro CAS: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
ONU: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07486
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf138280e398ca9cd00159705dbceaf4e0680673&vid=cf138280e398ca9cd00159705dbceaf4e0680673&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %
Melting point 79.0 to 84.0 deg-C