Imprimer
4-Iodophénétole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Iodophenyl ethyl ether, 1-Ethoxy-4-iodobenzene, 1-Iodo-4-ethoxybenzene
I0525-25G I0525-5G
TCIAI0525-25GEA 129 EUR
TCIAI0525-25G TCIAI0525-5G
4-Iodophénétole ≥98.0% (par GC)
4-Iodophénétole
Formule: C₈H₉IO
Numéro MDL: MFCD00061124
Numéro CAS: 699-08-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba25b9f216449f0a9b6fa9fa2c4c272fe872e2b5&vid=ba25b9f216449f0a9b6fa9fa2c4c272fe872e2b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %