Imprimer
3-Iodobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Iodobenzoic acid ethyl ester
I0536-25G I0536-5G
TCIAI0536-25GEA 106 EUR
TCIAI0536-25G TCIAI0536-5G
3-Iodobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
3-Iodobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉IO₂
Point d'ébullition: 161°C
Densité: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044769
Numéro CAS: 58313-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64e4d11eba2e2df0cb2a51c7d906706900ff4efb&vid=64e4d11eba2e2df0cb2a51c7d906706900ff4efb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %