Imprimer
Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
P0934-25G P0934-5G
TCIAP0934-25GEA 153 EUR
TCIAP0934-25G TCIAP0934-5G
Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC)
Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆ClF₅O₂S
MW: 266.58 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00007427
Numéro CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda310d51790664cde477b82191969a93256522f&vid=eda310d51790664cde477b82191969a93256522f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %