Imprimer
Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
F0202-25G F0202-5G
TCIAF0202-25GEA 53.9 EUR
TCIAF0202-25G TCIAF0202-5G
Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194.61 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: 36
Numéro MDL: MFCD00007438
Numéro CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47afa8821206110b5bfc5c21f6fe89ba4e3d98b3&vid=47afa8821206110b5bfc5c21f6fe89ba4e3d98b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency