Imprimer
Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
D2940-1G D2940-25G D2940-5G
TCIAD2940-1GEA 28.6 EUR
TCIAD2940-1G TCIAD2940-25G TCIAD2940-5G
Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212.6 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Numéro MDL: MFCD00085004
Numéro CAS: 60230-36-6
ONU: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fd55f2fe71225170c28a1ad120d6e7f451dfe3d&vid=6fd55f2fe71225170c28a1ad120d6e7f451dfe3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %