Imprimer
Chlorure de 2,4-difluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D2939-25G D2939-5G
TCIAD2939-25GEA 167 EUR
TCIAD2939-25G TCIAD2939-5G
Chlorure de 2,4-difluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,4-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
Point d'ébullition: 84°C
Densité: 1,581 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042481
Numéro CAS: 13918-92-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4bf76fe2d8dbfdf36365597ec5834ecda1e9606&vid=f4bf76fe2d8dbfdf36365597ec5834ecda1e9606&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %