Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
T2146-25G
T2146-5G
TCIAT2146-25GEA
71.5
EUR
TCIAT2146-25G
TCIAT2146-5G
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle
Formule:
C₇H₄ClF₃O₃S MW: 260.62 g/mol Densité: 1.536 |
Numéro MDL:
MFCD00042408 Numéro CAS: 94108-56-2 EINECS: 302-397-9 ONU: 3265 ADR: 8 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |