Imprimer
Acide 5-fluorosalicylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
F0469-1G F0469-5G
TCIAF0469-1GEA 46.2 EUR
TCIAF0469-1G TCIAF0469-5G
Acide 5-fluorosalicylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-fluorosalicylique
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156.11 g/mol
Point d'ébullition: 295
Point de fusion: 180
Numéro MDL: MFCD00002456
Numéro CAS: 345-16-4
EINECS: 206-455-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aefc457e1e034409e78050f1c4ba36af079b6c02&vid=aefc457e1e034409e78050f1c4ba36af079b6c02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C