Imprimer
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3985-1G D3985-5G
TCIAD3985-1GEA 49.5 EUR
TCIAD3985-1G TCIAD3985-5G
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par GC)
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₃
Point de fusion: 176°C
Numéro MDL: MFCD03094500
Numéro CAS: 214917-68-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b75af8cb702795fc41b45661824e119f123e02de&vid=b75af8cb702795fc41b45661824e119f123e02de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %