Imprimer
Acide 2-fluoro-4-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
F0572-25G F0572-5G
TCIAF0572-25GEA 208 EUR
TCIAF0572-25G TCIAF0572-5G
Acide 2-fluoro-4-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-fluoro-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
Numéro MDL: MFCD00509373
Numéro CAS: 394-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78418d5892ed60e0da88bec5d173374d87c10f2b&vid=78418d5892ed60e0da88bec5d173374d87c10f2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C