Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
T2341-1G
T2341-5G
TCIAT2341-1GEA
23.1
EUR
TCIAT2341-1G
TCIAT2341-5G
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzoyle
Formule:
C₈H₄ClF₃O₂ Point d'ébullition: 56°C Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 90°C |
Numéro MDL:
MFCD00052329 Numéro CAS: 36823-88-8 ONU: 3265 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |