Imprimer
Acide 4-amino-m-anisique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2029-25G A2029-5G
TCIAA2029-25GEA 352 EUR
TCIAA2029-25G TCIAA2029-5G
Acide 4-amino-m-anisique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-amino-m-anisique
Formule: C₈H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00016539
Numéro CAS: 2486-69-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=921d32d167572ccf12f702a075efa0f361ce2cd7&vid=921d32d167572ccf12f702a075efa0f361ce2cd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 191.0 deg-C