Imprimer
4-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
D1744-500G D1744-25G D1744-100G
TCIAD1744-500GEA 171 EUR
TCIAD1744-500G TCIAD1744-25G TCIAD1744-100G
4-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 112 °C (0,02 -rr)
Point de fusion: 63…65 °C
Densité: 1,0099 g/cm³ (99.7 °C)
Numéro MDL: MFCD00009115
Numéro CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23ecd96d9ef54f45aae1f046a1bb76e6985e39ce&vid=23ecd96d9ef54f45aae1f046a1bb76e6985e39ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C