Imprimer
p-Anisohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M1770-25G M1770-5G
TCIAM1770-25GEA 184 EUR
TCIAM1770-25G TCIAM1770-5G
p-Anisohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
p-Anisohydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00017073
Numéro CAS: 3290-99-1
EINECS: 221-952-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04bcbed6d108c1d3d7f10821e21189daf57440dc&vid=04bcbed6d108c1d3d7f10821e21189daf57440dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C