m-Anisohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A1446-25G
A1446-5G
TCIAA1446-25GEA
189
EUR
TCIAA1446-25G
TCIAA1446-5G
m-Anisohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
m-Anisohydrazide
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00007601 Numéro CAS: 5785-06-8 EINECS: 227-310-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |