Imprimer
Chlorure de 3,5-dichlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D3503-25G D3503-5G
TCIAD3503-25GEA 170 EUR
TCIAD3503-25G TCIAD3503-5G
Chlorure de 3,5-dichlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3,5-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245.51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051698
Numéro CAS: 705-21-5
ONU: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47000cb1cd173e9227a32252919e89b32a787b03&vid=47000cb1cd173e9227a32252919e89b32a787b03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %