Chlorure de 2,5-dichlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl Chloride, 2,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D2244-25G
D2244-100G
TCIAD2244-25GEA
85.8
EUR
TCIAD2244-25G
TCIAD2244-100G
Chlorure de 2,5-dichlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,5-dichlorobenzènesulfonyle
Formule:
C₆H₃Cl₃O₂S MW: 245.51 g/mol Point de fusion: 39 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007429 Numéro CAS: 5402-73-3 EINECS: 226-453-6 ONU: 3261 ADR: 8 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 35.0 to 39.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |