Chlorure de 2,4,5-trichlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2,4,5-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
B0247-25G
B0247-500G
TCIAB0247-25GEA
52.8
EUR
TCIAB0247-25G
TCIAB0247-500G
Chlorure de 2,4,5-trichlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 2,4,5-trichlorobenzènesulfonyle
Formule:
C₆H₂Cl₄O₂S MW: 279.96 g/mol Point de fusion: 69 |
Numéro MDL:
MFCD00007428 Numéro CAS: 15945-07-0 EINECS: 240-079-0 ONU: 3261 ADR: 8 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |
Melting point | 65.0 to 70.0 deg-C |