Imprimer
Acide 4-chloro-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2076-25G C2076-5G
TCIAC2076-25GEA 123 EUR
TCIAC2076-25G TCIAC2076-5G
Acide 4-chloro-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-chloro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148 °C
Numéro MDL: MFCD00002532
Numéro CAS: 57479-70-6
EINECS: 260-761-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1925b6e0b40540d22570d253c7eadd3eeb28c8f1&vid=1925b6e0b40540d22570d253c7eadd3eeb28c8f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 146.0 and le 150.0 deg-C